Learn More
3-Metoxipropano-1-sulfonilo fluoruro, TRC
Código de producto. 30484264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484264 10 mg 10 miligramos
30478411 50 mg 50 miligramos
30480524 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30484264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22682810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1227250-19-2
Fórmula molecular C4H9O3FS
Peso molecular (g/mol) 156.18
Nombre IUPAC 3-metaxipropano-1-fluoruro de sulfonilo
SMILES COCCCS(=O)(=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxypropane-1-sulfonyl Fluoride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9FO3S/c1-8-3-2-4-9(5,6)7/h2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0256