Learn More
Clorhidrato de 3-metoxipiperidina, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468017 1 g 1 g
15478017 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51138.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 688809-94-1
Fórmula molecular C6H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 151.634
Número MDL MFCD06800959
Clave InChI ZRDDHBSVIQRILE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxypiperidine hydrochloride, 3-methoxy-piperidine hydrochloride, 3-methoxypiperidine hcl, 3-methoxy piperidine hcl, piperidine, 3-methoxy-, hydrochloride, 3-methoxypiperidine-hydrogen chloride 1/1, 4045-29-8 3-methoxypiperidine hydrochloride
PubChem CID 23142000
Nombre IUPAC 3-metoxipiperidina;clorhidrato
SMILES COC1CCCNC1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxypiperidine hydrochloride
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.64