Learn More
Ácido 3-metoxiftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxyphthalic Acid |
| CAS | 14963-97-4 |
| Fórmula molecular | C9 H8 O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Methoxyphthalic Acid, 3-Methoxy-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 3-Methoxy-phthalic Acid, 3-Methoxy-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 3-Methoxyphthalic Acid, NSC 239374 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O5/c1-14-6-4-2-3-5(8(10)11)7(6)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | COc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metoxiftálico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.157 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.037 |