Learn More
Bromuro 3-de metoxifenilmagnesio, 1,0 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431586 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15431586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54780.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 36282-40-3
Fórmula molecular C7H7BrMgO
Número MDL MFCD00672002
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 3-methoxyphenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxyphenylmagnesium bromide solution, 3-methoxyphenylmagnesiumbromide, 3-methoxyphenylmagnesiumbromid, bromo 3-methoxyphenyl magnesium, 3-methoxy phenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl-magnesium bromide, m-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxylphenyl magnesium bromide, grignard reagent
Clave InChI AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=CC([Mg]Br)=C1
Nombre IUPAC bromo(3-methoxyphenyl)magnesium
Peso molecular (g/mol) 211.34
PubChem CID 4605969
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M en 2-MeTHF