Learn More
3-Metoxifenilisotiocianato, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10392963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10392963 10 g 10 g
10483014 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10392963 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00330EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3125-64-2
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00040335
Clave InChI WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, #
PubChem CID 137832
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenylisothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.1790g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3OC6H4NCS
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22
Porcentaje de pureza 97%