Learn More
Clorhidrato de 3-metoxifenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337985 5 g 5 g
11327985 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08091.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 39232-91-2 | C7H11ClN2O | 174.628 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39232-91-2
Fórmula molecular C7H11ClN2O
Peso molecular (g/mol) 174.628
Número MDL MFCD00044416
Clave InChI GMXFZBZOVZOYNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 3-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-methoxyphenyl-, monohydrochloride, 3-methoxy-phenylhydrazine hydrochloride, acmc-20an1f, ksc491e7n, 3-methoxyphenyl-hydrazine hcl, 3-methoxyphenylhydrazine, hcl, 3-methoxyphenylhydrazin hydrochloride, m-methoxyphenylhydrazine hydrochloride
PubChem CID 2723940
Nombre IUPAC (3-metoxifenil)hidracina; clorhidrato
SMILES COC1=CC=CC(=C1)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∽142°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 5304389
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.63
Porcentaje de pureza 98%