Learn More
Hidrato de 3-metoxifenilglioxal, Thermo Scientific™
Código de producto. 10704482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10704482 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10704482 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00228DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
CAS 32025-65-3
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H8O3
Número MDL MFCD08533286
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-1c24s, bestipharma 555-843, 3-methoxyphenylglyoxal monohydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-3-methylphenyl, 3-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-3-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
Clave InChI SIHYQEYAJMDKQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
Nombre IUPAC 2-(3-metoxifenil)-2-oxoacetaldehído; hidrato
Peso molecular (g/mol) 164.16
PubChem CID 21155397
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%