Learn More
3-Hidrato de metoxifenilglioxal, 97 %, base seca, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379126 1 g 1 g
11389126 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20263.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32025-65-3 | Molecular Formula: C9H8O3 | Molecular Weight: 164.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32025-65-3
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD08533286
Clave InChI SIHYQEYAJMDKQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-1c24s, bestipharma 555-843, 3-methoxyphenylglyoxal monohydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-3-methylphenyl, 3-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-3-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
PubChem CID 21155397
Nombre IUPAC 2-(3-metoxifenil)-2-oxoacetaldehído; hidrato
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Punto de fusión 94°C to 98°C
Punto de ebullición 95°C to 98°C (0.05 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 1 g
Beilstein 1935225
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%