Learn More
3-Metoxifenilacetileno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471438 250 mg 250 miligramos
15451438 1 g 1 g
15461438 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55254.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 768-70-7 | C9H8O | 132.16 g/mol
It is a useful aromatic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un compuesto aromático muy útil.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenamiento: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado, alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-70-7
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00160810
Clave InChI ZASXCTCNZKFDTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethynylanisole, 3-methoxyphenylacetylene, 1-ethynyl-3-methoxy-benzene, benzene, 1-ethynyl-3-methoxy, 3-ethynyl-1-methoxybenzene, 1-etynyl-3-methoxy-benzene, 3-ethynyl-anisole, m-methoxyphenylacetylene, 3-ethynylanisole 96
PubChem CID 640753
Nombre IUPAC 1-etinil-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenylacetylene
Densidad 1.04
Punto de ebullición 204°C to 210°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.555
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 96%