Learn More
3-Metoxifenilacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496857 5 g 5 g
11406867 25 g 25 g
11416867 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14317.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19924-43-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19924-43-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00001910
Clave InChI LXKNAUOWEJWGTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenyl acetonitrile, 2-3-methoxyphenyl acetonitrile, 3-methoxyphenylacetonitrile, 3-methoxybenzyl cyanide, m-methoxyphenyl acetonitrile, 3-cyanomethyl anisole, benzeneacetonitrile, 3-methoxy, 3-methoxybenzeneacetonitrile, m-methoxybenzyl cyanide, 2-3-methoxyphenyl ethanenitrile
PubChem CID 88310
Nombre IUPAC 2-(3-metoxifenil)acetonitrilo
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenylacetonitrile
Densidad 1.082
Punto de ebullición 278°C to 282°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.5312
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 1865539
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 99%