Learn More
3-Metoxifenilacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429956 5 g 5 g
11419956 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20916.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3027-13-2 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
3-Methoxyphenylacetone is employed in the preparation of optically active cyanohydrins. It is also used in the synthesis of central nervous system (CNS) active compounds. Further, it plays an important role in the preparation of 4-amino-3-methoxypropiophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metoxifenilacetona se emplea en la preparación de cianohidrinas ópticamente activas. También se utiliza en la síntesis de compuestos activos del sistema nervioso central (SNC). Además, desempeña un papel importante en la preparación de 4-amino-3-metoxipropiofenona.
Solubilidad
Miscible con dimetilsulfóxido.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3027-13-2
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD00008771
Clave InChI RMMRRRLPDBJBQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenylacetone, 1-3-methoxyphenyl propan-2-one, 1-3-methoxyphenyl acetone, 3-methoxyphenyl acetone, m-methoxyphenyl acetone, m-methoxyphenylacetone, 2-propanone, 1-3-methoxyphenyl, 3-methoxyphenyl methyl ketone, acmc-1ai0k
PubChem CID 76410
Nombre IUPAC 1-(3-metoxifenil)propán-2-ona
SMILES COC1=CC=CC(CC(C)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenylacetone
Densidad 1.078
Punto de ebullición 258°C to 260°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5252
Cantidad 5 g
Beilstein 2044357
Información de solubilidad Miscible with dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 97%