Learn More
Ácido 3-metoxifenilacético, TRC
Código de producto. 30483936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483936 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30483936 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26577025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenylacetic Acid
CAS 1798-09-0
Fórmula molecular C9 H10 O3
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzeneacetic acid','3-methoxy-, Acetic acid','(m-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Methoxybenzeneacetic acid, (3-Methoxyphenyl)acetic acid, (m-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-(3-Methoxyphenyl)acetic acid, [3-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, m-Anisylacetic acid, 3-Methoxyphenylacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(CC(=O)O)c1
Nombre IUPAC ácido 2-(3-metoxifenil)acético
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063