Learn More
Ácido 3-metoxifenilacético, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091280 5 g Frasco de vidrio 5 g
10645942 25 g Frasco de vidrio 25 g
10703475 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10091280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126010050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1798-09-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1798-09-0
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00004334
Clave InChI LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenylacetic acid, 2-3-methoxyphenyl acetic acid, m-methoxyphenylacetic acid, 3-methoxyphenyl acetic acid, 3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-methoxy, acetic acid, m-methoxyphenyl, unii-25xlo0t6my, 3-methoxy-phenyl-acetic acid, 25xlo0t6my
PubChem CID 15719
Nombre IUPAC ácido 2-(3-metoxifenil)acético
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenylacetic acid
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 71.0°C to 73.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.50%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10, I, 82
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxyphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.