Learn More
Ácido 3-metoxifenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494373 25 g 25 g
11484373 5 g 5 g
11404383 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494373 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10951.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1798-09-0 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
A fluorimetric method for the estimation of 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid (homovanillic acid) has been developed and applied to normal brain tissue. The presence of homovanillic acid in the caudate nucleus of normal animals of several species has been demonstrated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha desarrollado y aplicado un método fluorimétrico para la estimación del ácido 4-hidroxi-3-metoxifenilacético (ácido homovanílico) en el tejido cerebral normal. Se ha demostrado la presencia de ácido homovanílico en el núcleo caudado de animales normales de varias especies.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1798-09-0
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00004334
Clave InChI LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenylacetic acid, 2-3-methoxyphenyl acetic acid, m-methoxyphenylacetic acid, 3-methoxyphenyl acetic acid, 3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-methoxy, acetic acid, m-methoxyphenyl, unii-25xlo0t6my, 3-methoxy-phenyl-acetic acid, 25xlo0t6my
PubChem CID 15719
Nombre IUPAC ácido 2-(3-metoxifenil)acético
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 67°C to 72°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2614004
Información de solubilidad Soluble in Chloroform and Ethyl Acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%