Learn More
Isotiocianato de 3-metoxifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457397 100 g 100 g
11437397 5 g 5 g
11447397 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15090.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3125-64-2 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3125-64-2
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00040335
Clave InChI WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, #
PubChem CID 137832
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenyl isothiocyanate
Densidad 1.179
Punto de ebullición 133°C to 134°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.639
Cantidad 100 g
Número UN UN2922
Beilstein 775987
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22
Porcentaje de pureza 98%