Learn More
Isocianato de 3-metoxifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455757 25 g 25 g
11445757 5 g 5 g
11465757 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24329.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.60€
    158.65€ / 25 g
    Ahorro 24.95€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18908-07-1 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18908-07-1
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.149
Número MDL MFCD00002019
Clave InChI NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methoxy, isocyanic acid 3-methoxyphenyl ester, 3-isocyanatoanisole, 3-methoxyphenylisocyanate, m-methoxyphenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methoxy-benzene, 3-methoxybenzenisocyanate, m-anisyl isocyanate, m-methoxyphenylisocyanate
PubChem CID 87843
Nombre IUPAC 1-isocianato-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenyl isocyanate
Densidad 1.138
Punto de ebullición 94°C to 95°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.543
Cantidad 25 g
Número UN UN2206
Beilstein 775986
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxyphenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxyphenyl isocyanate