Learn More
Isocianato de 3-metoxifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445757 5 g 5 g
11455757 25 g 25 g
11465757 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24329.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18908-07-1 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18908-07-1
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.149
Número MDL MFCD00002019
Clave InChI NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methoxy, isocyanic acid 3-methoxyphenyl ester, 3-isocyanatoanisole, 3-methoxyphenylisocyanate, m-methoxyphenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methoxy-benzene, 3-methoxybenzenisocyanate, m-anisyl isocyanate, m-methoxyphenylisocyanate
PubChem CID 87843
Nombre IUPAC 1-isocianato-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenyl isocyanate
Densidad 1.138
Punto de ebullición 94°C to 95°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.543
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 775986
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 99%