Learn More
Clorhidrato de (3-metoxifenil)hidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Methoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride |
| CAS | 39232-91-2 |
| Fórmula molecular | C7H10N2O . (HCl) |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (3-Methoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Methoxyphenyl)hydrazine Monohydrochloride, [3-(Methyloxy)phenyl]hydrazine Monohydrochloride, m-Methoxyphenylhydrazine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O.ClH/c1-10-7-4-2-3-6(5-7)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H |
| SMILES | COC1=CC=CC(=C1)NN.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de (3-metoxifenil)hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 174.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.06 |