Learn More
(3-Metoxifenil)acetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10533371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10533371 5 g Frasco de vidrio 5 g
10506641 10 g Glass bottle 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10533371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197870050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19924-43-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00001910
Clave InChI LXKNAUOWEJWGTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenyl acetonitrile, 2-3-methoxyphenyl acetonitrile, 3-methoxyphenylacetonitrile, 3-methoxybenzyl cyanide, m-methoxyphenyl acetonitrile, 3-cyanomethyl anisole, benzeneacetonitrile, 3-methoxy, 3-methoxybenzeneacetonitrile, m-methoxybenzyl cyanide, 2-3-methoxyphenyl ethanenitrile
PubChem CID 88310
Nombre IUPAC 2-(3-metoxifenil)acetonitrilo
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 164°C to 165°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2CN
Índice de refracción 1.5297 to 1.5317
Cantidad 5 g
Beilstein 10, III, 429
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación