Learn More
Ácido 3-metoxifenoxiacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374454 25 g 25 g
11364454 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374454 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01100.14
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 2088-24-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2088-24-6
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00014357
Clave InChI AHDPQRIYMMZJTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenoxy acetic acid, 3-methoxyphenoxyacetic acid, 2-3-methoxyphenoxy acetic acid, acetic acid, 3-methoxyphenoxy, m-methoxy phenoxy acetic acid, m-methoxyphenoxyacetic acid, aurora 22719, acmc-20an1j, 3-methoxyphenoxy-acetic acid, 3-methoxy-phenoxy-acetic acid
PubChem CID 74969
Nombre IUPAC ácido 2-(3-metoxifenoxi)acético
SMILES COC1=CC=CC(OCC(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenoxyacetic acid
Punto de fusión 116°C to 119°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1876898
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza ≥98%