Learn More
3-metoxifenol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxyphenol |
| CAS | 150-19-6 |
| Fórmula molecular | C7 H8 O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 3-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. H (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0524 |