Learn More
3-metoxifenol, TRC
Código de producto. 30473886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473886 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30473886 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26530510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenol
CAS 150-19-6
Fórmula molecular C7 H8 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. H (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3
SMILES COc1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-metoxifenol
Peso molecular (g/mol) 124.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0524