Learn More
3-metoxifenol, Mikromol™
Código de producto. 18092200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18092200 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18092200 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0007.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-metoxifenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenol
CAS 150-19-6
Nombres de analitos o componentes 3-Methoxyphenol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Guaiacol Imp. H (EP), 3-Methoxyphenol, Guaiacol Impurity H
SMILES COc1cccc(O)c1
Peso molecular (g/mol) 124.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 124,139 g/mol