Learn More
3-Metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475213 500 g 500 g
11455213 25 g 25 g
11465213 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475213 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12826.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 150-19-6 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
It is used in the synthesis of C(4) symmetric calix[4]resorcinarene, 2-nitroso-5-methoxyphenol and 6-methoxy-2(3H)-benzoxazolone. It is also used as a flavoring agent. They are also used are used to make antioxidants and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de calix[4]resorcinareno de C(4) simétrico, 2-nitroso-5-metoxifenol y 6-metoxi-2(3H)-benzoxazolona. Suele utilizarse como agente aromatizante. También se utilizan para fabricar antioxidantes y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua.
Notas
Guardar lejos de agentes oxidantes, ácidos, bases, cloruros ácidos y anhídridos ácidos. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-19-6
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.139
Número MDL MFCD00002267
Clave InChI ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-methoxyphenol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, phenol, 3-methoxy, m-guaiacol, resorcinol monomethyl ether, resorcinol methyl ether, 1-hydroxy-3-methoxybenzene, phenol, m-methoxy, 3-methoxy phenol
PubChem CID 9007
ChEBI CHEBI:52678
Nombre IUPAC 3-metoxifenol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenol
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.14
Punto de ebullición 244°C
Temperatura de inflamación 124°C (255°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.552
Cantidad 500 g
Número UN UN2810
Beilstein 1209898
Información de solubilidad Partly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%