Learn More
3-(Metoximetileno)-2(3H)-benzofuranona, TRC
Código de producto. 30470665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470665 100 mg 100 miligramos
30472289 1 g 1 g
30475588 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM264230100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40800-90-6
Fórmula molecular C10H8O3
Peso molecular (g/mol) 176.17
Nombre IUPAC (3Z)-3-(metoximetilideno)-1-benzofurano-2-una
SMILES CO\C=C\1/C(=O)Oc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methoxymethylene)-2(3H)-benzofuranone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O3/c1-12-6-8-7-4-2-3-5-9(7)13-10(8)11/h2-6H,1H3/b8-6-
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0473