Learn More
3-(Metoximetoxi)estra-1,3,5(10)-trien-17-ona Etilencetal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methoxymethoxy)estra-1,3,5(10)-trien-17-one Ethylene Ketal |
| CAS | 401479-68-3 |
| Fórmula molecular | C22H30O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-(Methoxymethoxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O4/c1-21-9-7-18-17-6-4-16(24-14-23-2)13-15(17)3-5-19(18)20(21)8-10-22(21)25-11-12-26-22/h4,6,13,18-20H,3,5,7-12,14H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12C3(OCCO3)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=C(C=CC(OCOC)=C5)[C@@]4([H])CC2 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S)-3-(metoximetoxi)-13-metil-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahidroespiro[ciclopenta[a]fenantreno-17,2'-[1,3]dioxolano] |
| Peso molecular (g/mol) | 358.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.21 |