Learn More
Ácido 3-metoxifenilborónico (contiene cantidades variables de anhídrido), TRC
Código de producto. 30468266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468266 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30468266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26094010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxylphenylboronic Acid
CAS 10365-98-7
Fórmula molecular C7H9BO3
Cantidad 10 g
Sinónimo B-(3-Methoxyphenyl)boronic Acid, m-Methoxybenzeneboronic Acid, (3-Methoxyphenyl)boronic Acid, (3-Methoxyphenyl)boronic Acid, (3-Methyloxyphenyl)boronic Acid, (m-Methoxyphenyl)boronic Acid, 3-Methoxybenzeneboronic Acid, m-Anisylboronic Acid, m-Methoxybenzeneboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMILES COc1cccc(c1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (3-metoxifenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 151.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0645