Learn More
3-metoxiiminodibencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxyiminodibenzyl |
| CAS | 26945-63-1 |
| Fórmula molecular | C15H15NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 10,11-Dihydro-3-methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine, 3-Methoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO/c1-17-13-9-8-12-7-6-11-4-2-3-5-14(11)16-15(12)10-13/h2-5,8-10,16H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-6,11-dihidro-5H-benzo[b][1]benzazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 225.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1154 |