Learn More
3'-Methoxyflavonol, MedChemExpress
Código de producto. 16494947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16494947 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16494947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN6629
MedChemExpress 3'-Methoxyflavonol is a selective agonist of neuromedin U 2 receptor (NMU2R).
3'-Methoxyflavonol is a selective agonist of neuromedin U 2 receptor (NMU2R).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Methoxyflavonol
CAS 76666-32-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 155 mg/mL (577.80 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=CC(OC)=C2)OC3=CC=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 268.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.26
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation