Learn More
3-Metoxiestra-2,5(10)-dieno-17beta-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (17Beta)-3-Methoxyestra-2,5(10)-dien-17-ol |
| CAS | 1091-93-6 |
| Fórmula molecular | C19 H28 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Methoxyestra-2,5(10)-diene-17beta-ol, 3-methoxy-, (17beta)-estra-2,5(10)-dien-17-ol, Estra-2,5(10)-dien-17β-ol, 3-methoxy- (6CI,7CI,8CI), (17β)-3-Methoxyestra-2,5(10)-dien-17-ol, 1,4-Dihydro-3,17-estradiol 3-methyl ether, 1,4-Dihydroestradiol 3-methyl ether, 3-Methoxy-19-norandrosta-2(3),5(10) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,15-18,20H,3,5-11H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | COC1=CCC2=C(CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@H]34)C1 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-3-metoxi-13-metil-1,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 288.424 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.209 |