Learn More
Ácido 3-metoxicinámico, predominantemente trans, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489582 100 g 100 g
11469582 5 g 5 g
11479582 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489582 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10723.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1533748 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1533748
Número MDL MFCD00004386
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxycinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 117°C to 121°C
Fórmula molecular C10H10O3
Cantidad 100 g
Sinónimo 3-methoxycinnamic acid, 3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, trans-3-methoxycinnamic acid, m-methoxycinnamic acid, trans-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methoxyphenyl-, 2e, trans-m-methoxycinnamic acid
Clave InChI LZPNXAULYJPXEH-AATRIKPKSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3-metoxifenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 178.19
PubChem CID 637668
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza ≥98%