Learn More
Ácido 3-metoxicinámico, predominantemente trans, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469582 5 g 5 g
11479582 25 g 25 g
11489582 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469582 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10723.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1533748 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1533748
Número MDL MFCD00004386
ChEBI CHEBI:64746
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxycinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 117°C to 121°C
Fórmula molecular C6H7K3O8
Cantidad 5 g
Beilstein 2209732
Sinónimo potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
Clave InChI PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Nombre IUPAC tripotasio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; hidrato
Peso molecular (g/mol) 324.41
PubChem CID 2735208
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza ≥98%