Learn More
3-Metoxicriseno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxychrysene |
| CAS | 36288-19-4 |
| Fórmula molecular | C19H14O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14O/c1-20-15-9-6-14-8-10-17-16-5-3-2-4-13(16)7-11-18(17)19(14)12-15/h2-12H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2ccc3c4ccccc4ccc3c2c1 |
| Nombre IUPAC | 3-metoxicriseno |
| Peso molecular (g/mol) | 258.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1045 |