Learn More
3-Metoxicatecol, 98 %
Código de producto. 11440451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440451 5 g 5 g
11450451 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440451 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20006.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934-00-9
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.138
Número MDL MFCD00002191
Clave InChI LPYUENQFPVNPHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxycatechol, 1,2-benzenediol, 3-methoxy, 3-methoxypyrocatechol, pyrocatechol, 3-methoxy, 2,3-dihydroxyanisole, pyrogallol 1-methyl ether, 1,2-dihydroxy-3-methoxybenzene, 6-methoxycatechol, pyrogallol 1-monomethyl ether, 3-methoxy-1,2-benzenediol
PubChem CID 13622
Nombre IUPAC 3-Metoxibenceno-1,2-diol
SMILES COC1=CC=CC(=C1O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxycatechol
Punto de fusión 40°C to 43°C
Punto de ebullición 146°C to 147°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1909165
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 98%