Learn More
Ácido 3-metoxicarbonilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10763223 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10763223 1 g Frasco de vidrio 1 g
10242532 5 g Frasco de vidrio 5 g
10617944 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10763223 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369830010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99769-19-4 | C8H9BO4 | 179.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99769-19-4
Fórmula molecular C8H9BO4
Peso molecular (g/mol) 179.97
Número MDL MFCD02093046
Clave InChI ALTLCJHSJMGSLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-methoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 3-methoxycarbonylphenylbaronic acid, methyl 3-dihydroxyboranyl benzoate, m-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-carbomethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2734714
Nombre IUPAC ácido (3-metoxicarbonilfenil)borónico
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxycarbonylphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 187°C to 191°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.97
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxycarbonylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.