Learn More
Ácido 3-(metoxicarbonil)piridina-5-borónico, éster de pinacol, TRC
Código de producto. 30467417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467417 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30467417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM329698100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methoxycarbonyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1025718-91-5
Fórmula molecular C13H18BNO4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18BNO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)10-6-9(7-15-8-10)11(16)17-5/h6-8H,1-5H3
SMILES O=C(C1=CC(B2OC(C)(C(C)(C)O2)C)=CN=C1)OC
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)nicotinato de metilo
Peso molecular (g/mol) 263.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.13