Learn More
Isocianato de 3-(metoxicarbonil)fenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349485 5 g 5 g
11339485 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18709.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 41221-47-0 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41221-47-0
Fórmula molecular C9H7NO3
Peso molecular (g/mol) 177.16
Número MDL MFCD00037077
Clave InChI WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
PubChem CID 2733366
Nombre IUPAC 3-isocianatobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Punto de fusión 35°C to 38°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 97%