Learn More
3-Metoxicarbonil-2,2,5,5-tetrametil-3-pirrolidina-1-óxilo, TRC
Código de producto. 30481587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481587 25 mg 25 miligramos
30469965 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26167025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2154-32-7
Fórmula molecular C10 H18 N O3
Peso molecular (g/mol) 200.25
Nombre IUPAC metilo 1-λ^{1}-oxidil-2,2,5,5-tetrametilpirrolidina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1CC(C)(C)N([O])C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidin-1-oxyl
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18NO3/c1-9(2)6-7(8(12)14-5)10(3,4)11(9)13/h7H,6H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1287