Learn More
Ácido 3-(metoxicarbamoil)bencenoborónico, 97 %
Código de producto. 15439937
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439937 250 mg 250 miligramos
15429937 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53171.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido benceno borónico intervinó en la hidroxicalilación específica de los fenoles por aldehídos. La capacidad de los ácidos borónicos para unir de forma reversible grupos funcionales de diol se ha utilizado para la detección fluorescente de sacáridos. Puede ser un catalizador eficaz para la amidación y esterificación de ácidos carboxílicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Garantiza una ventilación adecuada. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850567-26-9
Fórmula molecular C8H10BNO4
Peso molecular (g/mol) 194.98
Número MDL MFCD04115698
Clave InChI NDJZQOMZZXSXEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxycarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methoxycarbamoyl phenylboronic acid, acmc-209q0e, 3-borono-n-methoxybenzamide, boronic acid,b-3-methoxyamino carbonyl phenyl, 3-o-methylhydroxylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-o-methylhydroxylaminocarbonyl phenyl boronic acid
PubChem CID 44118753
Nombre IUPAC ácido [3-(metoxicarbamoil)fenil]borónico
SMILES CONC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.98
Porcentaje de pureza 97%