Learn More
Cloruro de 3'-metoxibifenil-4-sulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426017 250 mg 250 miligramos
15406017 1 g 1 g
15416017 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15426017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33211.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 186550-26-5 | C13H11ClO3S | 282.738 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186550-26-5
Fórmula molecular C13H11ClO3S
Peso molecular (g/mol) 282.738
Número MDL MFCD06409270
Clave InChI DVQBUJTYQXKLKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-methoxy, 4-3-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3/'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 10826798
Nombre IUPAC cloruro de 4-(3-metoxifenil)bencenosulfonilo
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.74
Porcentaje de pureza 96%