Learn More
Cloruro de 3'-metoxibifenil-4-sulfonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15279656 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15279656 5 g 5 g
15269656 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15279656 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450480050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
CAS 186550-26-5
Fórmula molecular C13H11ClO3S
Peso molecular (g/mol) 282.75
Clave InChI DVQBUJTYQXKLKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-methoxy, 4-3-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3/'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 10826798
Nombre IUPAC cloruro de 4-(3-metoxifenil)bencenosulfonilo
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
Punto de fusión 81°C to 83°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.75
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RU– Solo para uso en investigación