Learn More
Cloruro de 3-metoxibencilmagnesio, 0,25 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15491056 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15491056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54335.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 26905-40-8 | C8H9ClMgO | 180.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 3-metoxibencilmagnesio se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzylmagnesium chloride
CAS 26905-40-8
Color Marrón a gris
Fórmula molecular C8H9ClMgO
Número MDL MFCD01319896
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 3-methoxybenzylmagnesium chloride, 3-methoxybenzyl magnesiumchloride, 3-methoxybenzyl magnesium chloride, zpcuemlxjgelgi-uhfffaoysa-m, magnesium,chloro 3-methoxyphenyl methyl, 3-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 3-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
Información de solubilidad It reacts with water.
Clave InChI ZPCUEMLXJGELGI-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=CC(C[Mg]Cl)=C1
Nombre IUPAC chloro[(3-methoxyphenyl)methyl]magnesium
Peso molecular (g/mol) 180.91
PubChem CID 11263864
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M in 2-MeTHF
Forma física Líquido