Learn More
3-Metoxibencilamina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Methoxybenzylamine is used in the preparation of 6-substituted purines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 3-metoxibencilamina se utiliza en la preparación de purinas 6-sustituidas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxybenzylamine |
| Densidad | 1.066 |
| Punto de ebullición | 230°C to 231°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.547 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 1447182 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Show More |