Learn More
3-Metoxibencilamina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301497 5 g 5 g
11311497 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02054.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5071-96-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
3-Methoxybenzylamine is used in the preparation of 6-substituted purines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metoxibencilamina se utiliza en la preparación de purinas 6-sustituidas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5071-96-5
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00008115
Clave InChI GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxybenzylamine, m-methoxybenzylamine, 3-methoxyphenyl methanamine, 1-3-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methoxy, 3-methoxyphenyl methylamine, benzylamine, m-methoxy, methoxybenzylamine, 3, benzenemethanamine, 3-methoxy-9ci, sz4
PubChem CID 21156
Nombre IUPAC (3-metoxifenil)metanamina
SMILES COC1=CC=CC(CN)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzylamine
Densidad 1.066
Punto de ebullición 230°C to 231°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.547
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 1447182
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza ≥98%