Learn More
3-Metoxibencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10503731 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10626572 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10503731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170550100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5071-96-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5071-96-5
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00008115
Clave InChI GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxybenzylamine, m-methoxybenzylamine, 3-methoxyphenyl methanamine, 1-3-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methoxy, 3-methoxyphenyl methylamine, benzylamine, m-methoxy, methoxybenzylamine, 3, benzenemethanamine, 3-methoxy-9ci, sz4
PubChem CID 21156
SMILES COC1=CC=CC(CN)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 140°C (37.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.5470 to 1.549
Cantidad 10 mL
Beilstein 13, I, 226
Gravedad específica 1.07
Nombre IUPAC (3-metoxifenil)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxybenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.