Learn More
Cloruro de 3-metoxibencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxybenzyl Chloride |
| CAS | 824-98-6 |
| Fórmula molecular | C8 H9 Cl O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(CCl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(clorometilo)-3-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 156.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0342 |