Learn More
Cloruro de 3-metoxibencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379469 5 g 5 g
11389469 25 g 25 g
11470463 50 g 50 g
11480463 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11379469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12630.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 824-98-6 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-98-6
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00000907
Clave InChI VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methoxybenzene, m-methoxybenzyl chloride, m-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-3-methoxy, anisole, m-chloromethyl, 3-methoxybenzylchloride, 3-chloromethyl anisole, 3-methoxy benzyl chloride, benzyl chloride,3-methoxy
PubChem CID 69994
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC(CCl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzyl chloride
Punto de ebullición 122°C to 123°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1760
Beilstein 636684
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxybenzyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxybenzyl chloride