Learn More
Cloruro de 3-metoxibenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10338480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
10338480 5 g 5 g
10062520 25 g 25 g
10164020 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 10338480
Marca: Thermo Scientific Acros 197860050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 824-98-6 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-98-6
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00000907
Clave InChI VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methoxybenzene, m-methoxybenzyl chloride, m-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-3-methoxy, anisole, m-chloromethyl, 3-methoxybenzylchloride, 3-chloromethyl anisole, 3-methoxy benzyl chloride, benzyl chloride,3-methoxy
PubChem CID 69994
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC(CCl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzyl chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 124°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2Cl
Índice de refracción 1.5430 to 1.545
Cantidad 5 g
Beilstein 06, I, 189
Gravedad específica 1.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxybenzyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.