Learn More
Bromuro de 3-metoxibencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10218763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10218763 25 g Frasco de vidrio 25 g
10208763 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10218763 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393110250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 874-98-6 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-98-6
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.06
Número MDL MFCD00216590
Clave InChI ZKSOJQDNSNJIQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methoxybenzene, 3-methoxybenzylbromide, 3-methoxybenzylbromid, m-methoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methoxy-benzene, 3-bromomethyl-1-methoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-3-methoxy, 3-methoxy benzylbromide
PubChem CID 4067207
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzyl bromide
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4360g/mL
Punto de ebullición 152°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2Br
Índice de refracción 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.436
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxybenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.