Learn More
Alcohol 3-metoxibencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10726341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10726341 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 10726341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125770250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzyl alcohol
Nombre de nota 98%
CAS 6971-51-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 250.0°C (723.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H10O2
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2OH
Índice de refracción 1.5425 to 1.5445
Número MDL MFCD00004637
Cantidad 25 mL
Beilstein 06, 896
Gravedad específica 1.11
Sinónimo 3-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxyphenyl methanol, m-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxybenzylalcohol, m-anisyl alcohol, 3-anise alcohol, 3-anisyl alcohol, benzenemethanol, 3-methoxy, unii-i1xc3698n5, 3-methoxyphenyl methan-1-ol
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Clave InChI IIGNZLVHOZEOPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CO
Nombre IUPAC (3-metoxifenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 138.17
PubChem CID 81437
ChEBI CHEBI:1580
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido